Learn More
Monel™ 400 Gaze, 200 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.05 mm (0.0021 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426715
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15426715 300 x 300 mm 1 Stück
15406715 100 x 100 mm 1 Stück
15416715 150 x 150 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15426715 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045064.HB
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Monel™ 400 gauze
Namenshinweis 200 mesh woven from 0.05mm (0.0021 in.) dia. wire
Menge 300 x 300 mm
Netzgröße 200 Mesh
MDL-Nummer MFCD09910536