Learn More
Monel™ 400 Draht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
113 g
227 g
Packungsgröße:
113 Gramm
227 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15432127 227 g 227 Gramm
15422127 113 g 113 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045065.TC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Monel™ 400 wire
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) dia.
Menge 227 g
Gewicht ≈0.4339g/m
Form Draht
MDL-Nummer MFCD09910536