Learn More
Monel™ 400 Draht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059645
Click to view available options
Menge:
113 g
227 g
Packungsgröße:
113 Gramm
227 Gramm
Artikelnummer. 15422127
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045065.TB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Monel™ 400 wire
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) dia.
Menge 113 g
Gewicht ≈0.4339g/m
Form Draht
MDL-Nummer MFCD09910536