Learn More
Monensin-Natriumsalz, 90-95.5 %
Beschreibung
Monensin sodium salt is used in potentiometric and spectroscopic studies of alkali metal ion complexes. Monensin (Na) is a polyether small molecule ionophore, capable of forming stable complexes to monovalent cations with specific affinity for Na+. Monensin presents a highly lipophilic scaffold around the bound ion, allowing movement of the complex through the lipid bilayer and consequent transport of the ion out of the cell. Excessive flux of ions out of the cell produces a cytotoxic effect and generates the antibiotic properties of Monensin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Monensin Natriumsalz wird in potentiometrischen und spektroskopischen Studien von Alkalimetall-Ionenkomplexen verwendet. Monensin (Na) ist ein Polyether-Ionophor mit kleinen Molekülen, der stabile Komplexe zu monovalenten Kationen mit spezifischer Affinität zu Na+ bilden kann. Monensin stellt ein hoch lipophiles Gerüst um das gebundene Ion dar, das die Bewegung des Komplexes durch die Lipiddoppelschicht und den konsequenten Transport des Ions aus der Zelle ermöglicht. Übermäßiger Ionenfluss aus der Zelle erzeugt einen zytotoxischen Effekt und erzeugt die antibiotischen Eigenschaften von Monensin.
Löslichkeit
Löslich in Methanol bei 50 mg/ml
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Monensin sodium salt |
| Schmelzpunkt | 267°C to 269°C |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3462 |
| Beilstein | 4122200 |
| Merck Index | 14,6246 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol at 50mg/ml |
| Formelmasse | 692.86 |
| Reinheit (%) | 90 to 95.5% |
| Mehr anzeigen |