Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Monensin-Lösung (1000x)
Artikelnummer. 15516276
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. 15516276
Marke: Invitrogen™ 00450551
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Zugabe von Monensin während der letzten Stunden der In-vitro-Aktivierung von Zellen führt zu einer verbesserten Erkennung von intrazellulären Zytokinen.
  • Monensin ist ein Inhibitor des intrazellulären Proteintransports
  • Die Inkubation von kultivierten Zellen mit Monensin führt zu einer Blockade des Proteintransports zum Golgi-Apparat (GA) und einer Anreicherung von Proteinen im endoplasmatischen Retikulum (ER)
  • Monensin dient der effektiv verbesserten Erkennung eines Großteils von intrazellulären Zytokinen von Mäusen und Menschen. Jedoch wird empfohlen, die Anwendung und Wirksamkeit dieses Reagenz sowie anderer Inhibitoren des Proteintransports, wie Brefeldin A, gemäß dem eigenen Assay-System zu bewerten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 ml
Produktlinie eBioscience
Physikalische Form Flüssigkeit
Produkttyp Hemmstoff
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.