Learn More
Invitrogen™ Monkey C3a ELISA Kit
Beschreibung
Complement component C3 plays a central role in the activation of complement system. Its activation is required for both classical and alternative complement activation pathways. People with C3 deficiency are susceptible to bacterial infection.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 0.16 to 10 ng/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.09 ng/mL |
| Konjugat | HRP |
| Nachweisverfahren | Colorimetric |
| Immunassay-Kit-Format | ELISA Microplate (Dismountable) |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum |
| Zielspezies | Monkey |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Colorimetric Microplate Reader |
| Interassay-VK | <10 |
| Mehr anzeigen |