Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Affen-GDF-15
Artikelnummer. 17105829
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17105829 5 x 96 Tests 1 Stück
17154953 96 Tests 96 Stück
18587884 10 x 96 Tests 10 Stück
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17105829
Marke: Invitrogen™ EP7RBX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Affen-GDF-15 quantifiziert Affen-GDF-15 in Serum, Plasma und Überstand. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Affen-GDF-15.
Die knochenmorphogenetischen Proteine (z. B. BMP5, MIM 112265) sind Mitglieder der transformierenden Wachstumsfaktor-Beta-Superfamilie (siehe TGFB1, MIM 190180) und regulieren die Gewebedifferenzierung und -erhaltung. Sie werden als Vorläufermoleküle synthetisiert, die an einem dibasischen Spaltungsort verarbeitet werden, um C-terminale Domänen freizusetzen, die ein charakteristisches Motiv von 7 konservierten Cysteinen im reifen Protein aufweisen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer GDF15; GDF-15; Wachstumsdifferenzierungsfaktor 15; Wachstums-/Differenzierungsfaktor 15; Makrophagen-hemmendes Zytokin-1; Makrophagen-inhibierendes Zytokin 1; MIC1; MIC-1; NAG1; NAG-1; NRG-1; NSAID (nichtsteroidales entzündungshemmendes Arzneimittel)-aktiviertes Protein 1; NSAID-aktiviertes Gen 1-Protein; NSAID-reguliertes Gen 1-Protein; PDF; PLAB; plazentales knochenmorphogenetisches Protein; plazentales TGF-Beta; Prostatadifferenzierungsfaktor; PTGFB; PTGF-beta; Sbf
Assay-Bereich 2,2 bis 500 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 2,2 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel GDF15.
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min