Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Affen-GDF-15
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Beschreibung
Affen-GDF-15 quantifiziert Affen-GDF-15 in Serum, Plasma und Überstand. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Affen-GDF-15.
Die knochenmorphogenetischen Proteine (z. B. BMP5, MIM 112265) sind Mitglieder der transformierenden Wachstumsfaktor-Beta-Superfamilie (siehe TGFB1, MIM 190180) und regulieren die Gewebedifferenzierung und -erhaltung. Sie werden als Vorläufermoleküle synthetisiert, die an einem dibasischen Spaltungsort verarbeitet werden, um C-terminale Domänen freizusetzen, die ein charakteristisches Motiv von 7 konservierten Cysteinen im reifen Protein aufweisen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | GDF15; GDF-15; Wachstumsdifferenzierungsfaktor 15; Wachstums-/Differenzierungsfaktor 15; Makrophagen-hemmendes Zytokin-1; Makrophagen-inhibierendes Zytokin 1; MIC1; MIC-1; NAG1; NAG-1; NRG-1; NSAID (nichtsteroidales entzündungshemmendes Arzneimittel)-aktiviertes Protein 1; NSAID-aktiviertes Gen 1-Protein; NSAID-reguliertes Gen 1-Protein; PDF; PLAB; plazentales knochenmorphogenetisches Protein; plazentales TGF-Beta; Prostatadifferenzierungsfaktor; PTGFB; PTGF-beta; Sbf |
| Assay-Bereich | 2,2 bis 500 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 2,2 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Interassay-VK | <12% |
| Intraassay-VK | <10% |
| Kitinhalt | Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers |
| Mehr anzeigen |