missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Monkey MCP-1/CCL2 ELISA Kit

Artikelnummer. 17155809
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 17155809

Marke: Invitrogen™ EP16RBX5

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

Monkey MCP-1/CCL2 quantitates monkey MCP-1/CCL2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey MCP-1/CCL2.

Dieses Gen ist eines von mehreren Zytokin-Genen, die auf dem q-Arm des Chromosoms 17 gruppiert sind. Zytokine sind eine Familie von sezernierten Proteinen, die an immunoregulatorischen und entzündlichen Prozessen beteiligt sind. Das durch dieses Gen kodierte Protein ist strukturell mit der CXC-Subfamilie der Zytokine verwandt. Mitglieder dieser Unterfamilie zeichnen sich durch zwei durch eine einzige Aminosäure getrennte Zysteine aus. Dieses Zytokin zeigt die chemotaktische Aktivität von Monozyten und Basophilen an, nicht jedoch von neutrophilen oder eosinophilen Zellen. Es besteht eine Verbindung mit der Pathogenese von Krankheiten, die durch monozytische Infiltrate wie Psoriase, rheumatoide Arthritis und Atherosklerose charakterisiert werden. Bindet mit Chemokin-Rezeptoren CCR2 und CCR4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Saures Samenflüssigkeitsprotein; AI323594; C-C-Motiv Chemokin 2; C-C-Motiv Chemokinligand 2; CcL2; Chemokin (C-C-Motiv) Ligand 2; GDCF-2; HC11; H-MCP-1; HSMCR30; Sofort-frühzeitiges Serum-responsives JE-Protein; unmittelbar-frühes Serum-responsives Protein JE; Je; MCAF; MCP1; MCP-1; MCP1A; MCP-1 A; MGC9434; Monozyt- Chemoattraktant Protein 1; Monozyt-Chemoattraktant Protein 1; Monozyt-Chemotaktisch und Aktivierungsfaktor; Monozyt-chemotaktisches Protein 1; Monozyt-chemotaktisches Protein 1 A; Monozyt-sekretorisches Protein JE; Monozyt-Chemoattraktant Protein-1 Vorläufer; Thrombozyt-abgeleiteter Wachstumsfaktor - induzierbares Protein JE; RP23-350G1.3; Scya2; Sigje; kleines induzierbares Zytokin A2 (monozyt-chemotaktisches Protein 1, homolog zu Maus Sig-je); kleine induzierbare Zytokin-Unterfamilie A (Cys-Cys), Mitglied 2; kleines induzierbares Gen JE; kleines induzierbares Zytokin A2; SMC-CF
Assay-Bereich 8 bis 2.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 8 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel CCL2 (MCP-1)
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt