Learn More
Invitrogen™ Monkey MCP-1/CCL2 ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Beschreibung
Monkey MCP-1/CCL2 quantitates monkey MCP-1/CCL2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey MCP-1/CCL2.
Dieses Gen ist eines von mehreren Zytokin-Genen, die auf dem q-Arm des Chromosoms 17 gruppiert sind. Zytokine sind eine Familie von sezernierten Proteinen, die an immunoregulatorischen und entzündlichen Prozessen beteiligt sind. Das durch dieses Gen kodierte Protein ist strukturell mit der CXC-Subfamilie der Zytokine verwandt. Mitglieder dieser Unterfamilie zeichnen sich durch zwei durch eine einzige Aminosäure getrennte Zysteine aus. Dieses Zytokin zeigt die chemotaktische Aktivität von Monozyten und Basophilen an, nicht jedoch von neutrophilen oder eosinophilen Zellen. Es besteht eine Verbindung mit der Pathogenese von Krankheiten, die durch monozytische Infiltrate wie Psoriase, rheumatoide Arthritis und Atherosklerose charakterisiert werden. Bindet mit Chemokin-Rezeptoren CCR2 und CCR4.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Saures Samenflüssigkeitsprotein; AI323594; C-C-Motiv Chemokin 2; C-C-Motiv Chemokinligand 2; CcL2; Chemokin (C-C-Motiv) Ligand 2; GDCF-2; HC11; H-MCP-1; HSMCR30; Sofort-frühzeitiges Serum-responsives JE-Protein; unmittelbar-frühes Serum-responsives Protein JE; Je; MCAF; MCP1; MCP-1; MCP1A; MCP-1 A; MGC9434; Monozyt- Chemoattraktant Protein 1; Monozyt-Chemoattraktant Protein 1; Monozyt-Chemotaktisch und Aktivierungsfaktor; Monozyt-chemotaktisches Protein 1; Monozyt-chemotaktisches Protein 1 A; Monozyt-sekretorisches Protein JE; Monozyt-Chemoattraktant Protein-1 Vorläufer; Thrombozyt-abgeleiteter Wachstumsfaktor - induzierbares Protein JE; RP23-350G1.3; Scya2; Sigje; kleines induzierbares Zytokin A2 (monozyt-chemotaktisches Protein 1, homolog zu Maus Sig-je); kleine induzierbare Zytokin-Unterfamilie A (Cys-Cys), Mitglied 2; kleines induzierbares Gen JE; kleines induzierbares Zytokin A2; SMC-CF |
| Assay-Bereich | 8 bis 2.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 8 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Interassay-VK | <12% |
| Intraassay-VK | <10% |
| Kitinhalt | Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers |
| Mehr anzeigen |