Learn More
Invitrogen™ Monkeypox Virus A35R Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (10I7L8)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
176.00 € - 436.00 €
Spezifikation
Antigen Monkeypox Virus A35R
Klon 10I7L8
Konzentration 1.1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Immunocytochemistry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30283015
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558139
20 μL
176.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30283983
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558140
100 μL
436.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: RQNQCMSANE AAITDSAVAV AAASSTHRKV ASSTTQYDHK ESCNGLYYQG SCYILHSDYK SFEDAKANCA AESSTLPNKS DVLTTWLIDY VEDTWGSDGN PITKTTSDYQ DSDVSQEVRK YFCT.
The monkeypox virus (MPXV) is the causative agent of the monkeypox disease. As a double-stranded DNA virus member of the genus Orthopoxvirus and the family Poxviridae, MPXV is similar to other pathogens of this group including variola (the causative agent of smallpox), vaccinia, and the cowpox virus. A35R is a Bifunctional EEV Membrane Phosphoglycoprotein (MPXV A35R).
Spezifikation
Spezifikation
Monkeypox Virus A35R
1.1 mg/mL
ELISA, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
Recombinant protein (or fragment).
Antibody
10I7L8
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Virus
Monkeypox A35R
Primary
Protein A