Learn More
Invitrogen™ Monkeypox Virus B6R Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (006), HRP
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
209.00 € - 569.00 €
Spezifikation
Antigen Monkeypox Virus B6R
Klon 006
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30534607
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA560391
100 μg
569.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30534273
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA560392
20 μg
209.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Monkeypox Virus B6R Recombinant Monoclonal Antibody for ELISA
The monkeypox virus (MPXV) is the causative agent of the monkeypox disease. As a double-stranded DNA virus member of the genus Orthopoxvirus and the family Poxviridae, MPXV is similar to other pathogens of this group including variola (the causative agent of smallpox), vaccinia, and the cowpox virus. MPXV A29L, M1R and B6R, the orthologous to A27L, L1R and B5R VACV antigens respectively, are thought to be able to elicit a protective immune response against lethal MPXV challenge.
Spezifikation
Spezifikation
Monkeypox Virus B6R
1 mg/mL
ELISA
HRP
Rabbit
RUO
PBS with no preservative
Recombinant Monkeypox Virus (MPXV) B6R protein (Tyr18-His279).
Antibody
006
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Virus
Monkeypox B6R
Primary
Protein A