Learn More
Invitrogen™ Monkeypox Virus B6R Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (006), HRP
Artikelnummer. 30534273
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30534273 20 μg 20 Mikrogramm
30534607 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 30534273
Marke: Invitrogen™ MA560392
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Monkeypox Virus B6R Recombinant Monoclonal Antibody for ELISA
The monkeypox virus (MPXV) is the causative agent of the monkeypox disease. As a double-stranded DNA virus member of the genus Orthopoxvirus and the family Poxviridae, MPXV is similar to other pathogens of this group including variola (the causative agent of smallpox), vaccinia, and the cowpox virus. MPXV A29L, M1R and B6R, the orthologous to A27L, L1R and B5R VACV antigens respectively, are thought to be able to elicit a protective immune response against lethal MPXV challenge.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Monkeypox Virus B6R
Anwendungen ELISA
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 006
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen-Alias Monkeypox B6R
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Monkeypox Virus (MPXV) B6R protein (Tyr18-His279).
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG