missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Monkeypox Virus B6R Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (006)

Artikelnummer. 30534429
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30534429 20 μL 20 Mikroliter
30536085 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30534429

Marke: Invitrogen™ MA560390

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Monkeypox Virus B6R Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ELISA

The monkeypox virus (MPXV) is the causative agent of the monkeypox disease. As a double-stranded DNA virus member of the genus Orthopoxvirus and the family Poxviridae, MPXV is similar to other pathogens of this group including variola (the causative agent of smallpox), vaccinia, and the cowpox virus. MPXV A29L, M1R and B6R, the orthologous to A27L, L1R and B5R VACV antigens respectively, are thought to be able to elicit a protective immune response against lethal MPXV challenge.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Monkeypox Virus B6R
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 006
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen-Alias Monkeypox B6R
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Monkeypox Virus (MPXV) B6R protein (Tyr18-His279).
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.