Learn More
Monkeypox Virus I1L Antibody [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-43764CL1
Artikelnummer. 30281353
  • 943.00 € / 0.10 Milliliter
Definieren Sie Ihre Immunologie-Forschung nach Ihren Bedingungen
Verwenden Sie den Aktionscode 24090
Alle Werbeaktionen anzeigen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Monkeypox Virus I1L Polyclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus I1L in Virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Monkeypox Virus I1L
Polyclonal
Western Blot
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Virus
Purified
Western Blot
CoraFluor 1
PBS
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Monkeypox Virus I1L (Met1-Glu312)
0.1 mL
Primary
Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.