Learn More
Monkeypox Virus I1L Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30281359 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30281359 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30281359
Marke: Novus Biologicals NBP343764IR
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Monkeypox Virus I1L Polyclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus I1L in Virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Monkeypox Virus I1L
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 755
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Monkeypox Virus I1L (Met1-Glu312)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG