Learn More
Monkeypox Virus I1L Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30281340 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30281340 100 μL 100 Mikroliter
30281341 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30281340
Marke: Novus Biologicals NBP343764100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Monkeypox Virus I1L Polyclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus I1L in Virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Monkeypox Virus I1L
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000-1:20000
Zusammensetzung 0.2 μm filtered solution in PBS
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Monkeypox Virus I1L (Met1-Glu312)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG