missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Monkeypox Virus I1L Antibody [PE], Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-43764PE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Monkeypox Virus I1L Polyclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus I1L in Virus samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| Monkeypox Virus I1L | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
| Western Blot | |
| PE | |
| PBS | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Monkeypox Virus I1L (Met1-Glu312) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur