Learn More
Mono-2-Ethylhexylphthalatglucuronid, TRC
Artikelnummer. 30009996
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009996 5 mg 5 Milligramm
30133264 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009996 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM5425005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59348-65-1
Summenformel C22H30O10
Molekulargewicht (g/mol) 454.47
Synonym 1-(2-Ethylhexyl 1,2-Benzenedicarboxylate) beta-D-Glucopyranuronic Acid
IUPAC-Name (2S,3S,5R,6S)-6-[2-(2-Ethylhexoxycarbonyl)Benzoyl]Oxy-3,4,5-Trihydroxyoxan-2-Carbonsäure
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)C(O)[C@H]2O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mono-2-ethylhexyl Phthalate Glucuronide
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H30O10/c1-3-5-8-12(4-2)11-30-20(28)13-9-6-7-10-14(13)21(29)32-22-17(25)15(23)16(24)18(31-22)19(26)27/h6-7,9-10,12,15-18,22-25H,3-5,8,11H2,1-2H3,(H,26,27)/t12?,15?,16-,17+,18-,22-/m0/s1
Formelmasse 454.1839