Learn More
Mono(4-carboxybutyl)phthalat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mono(4-carboxybutyl) Phthalate |
| CAS | 92569-48-7 |
| Summenformel | C13 H13 O6 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(4-Carboxybutyl) Ester, MCBP, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Mono(4-carboxybutyl) Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H14O6/c14-11(15)7-3-4-8-19-13(18)10-6-2-1-5-9(10)12(16)17/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2,(H,14,15)(H,16,17)/p-1 |
| SMILES | OC(=O)CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 2-(4-Carboxybutoxycarbonyl)benzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 265.239 |
| Formelmasse | 265.072 |