missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mono-(7-carboxy-4-methylheptyl)phthalat-d4, TRC

Artikelnummer. 30467634
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30467634 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30467634 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM5256075MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Mono-(7-carboxy-4-methylheptyl) Phthalate-d4
CAS 1332966-02-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C17H18D4O6
Menge 5 mg
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(7-Carboxy-4-methylheptyl) Ester-d4
InChI-Formel InChI=1S/C17H22O6/c1-12(6-4-10-15(18)19)7-5-11-23-17(22)14-9-3-2-8-13(14)16(20)21/h2-3,8-9,12H,4-7,10-11H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)/i2D,3D,8D,9D
SMILES O=C(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(O)=O)OCCCC(C)CCCC(O)=O
IUPAC-Name 2-(((7-Carboxy-4-methylheptyl)oxy)carbonyl)benzoesäure-3,4,5,6-d4-säure
Molekulargewicht (g/mol) 326.38
Formelmasse 326.17
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.