Learn More
Monobenzylmalonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11995021 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11995021 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11995021 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 439800100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 40204-26-0 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mono-benzyl malonate
CAS 40204-26-0
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 45°C to 48°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H10O4
MDL-Nummer MFCD00138132
Menge 10 g
Synonym mono-benzyl malonate, monobenzyl malonate, 3-benzyloxy-3-oxopropanoic acid, benzyl hemimalonate, benzyl hydrogen malonate, monobenzylmalonate, 2-benzyloxy carbonyl acetic acid, malonic acid monobenzyl ester, 3-benzyl-oxy-3-oxopropanoic acid, propanedioic acid, 1-phenylmethyl ester
InChI-Schlüssel CFLAHQSWDKNWPW-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 3-(benzyloxy)-3-oxopropanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
PubChem CID 181659
ChEBI CHEBI:84093
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • mono-Benzyl malonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.