Learn More
Einwertiges Element - Hg für ICP/MS 1 mg/l, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12986203 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
250 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 12986203
Marke: Fisher Chemical MS 013 050
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 mg/l
Typ ICP/MS-Kalibrierung – Standardlösung mit mehreren Elementen
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Menge 50 ml