Learn More
Mono-ethyl-malonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10673205 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10673205 5 g Glasflasche -
10443274 25 g Glasflasche 25 Gramm
13448548 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10673205 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 399900050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1071-46-1 | C5H8O4 | 132.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1071-46-1
Summenformel C5H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 132.11
MDL-Nummer MFCD00020490
InChI-Schlüssel HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl hydrogen malonate, monoethyl malonate, monoethyl malonic acid, mono-ethyl malonate, monoethyl hydrogen malonate, malonic acid monoethyl ester, ethoxycarbonyl acetic acid, 2-ethoxycarbonyl acetic acid, 3-ethoxy-3-oxo-propanoic acid, ethylhydrogenmalonate
PubChem CID 70615
ChEBI CHEBI:86907
IUPAC-Name 3-Ethoxy-3-Oxopropansäure
SMILES CCOC(=O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mono-Ethyl malonate
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.1190g/mL
Siedepunkt 106.5°C (3.0 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5O2CCH2CO2H
Menge 5 g
Beilstein 02,IV,188
Relative Dichte 1.119
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in other solvents
Formelmasse 132.11
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • mono-Ethyl malonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.