Learn More
mono-iso-Butyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Artikelnummer. 30315545
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30315545
Marke: CDN CDND70790.05G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Monoisobutyl phthalate-d4
CAS 1219802-26-2
Summenformel C12 2H4 H10 O4
Menge 0.05 g
Synonym 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1-(2-methylpropyl) ester, 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-(2-methylpropoxycarbonyl)benzoic acid, Phthalic acid monoisobutyl ester D4 (phenyl-D4), Isobutyl hydrogen phthalate-d4, Monoisobutyl phthalate-d4
InChI-Formel InChI=1 S/C12H14O4/c1-8(2)7-16-12(15)10-6-4-3-5-9(10)11(13)14/h3-6,8 H,7H2,1-2H3,(H,13,14)/i3D,4 D,5 D,6 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCC(C)C)c(C(=O)O)c1[2 H]
IUPAC-Name 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(2-methylpropoxycarbonyl)benzoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 226.26
Formelmasse 226.1143 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity