missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Mono-methyl-HIST2H2BE (Arg79) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3E12)

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA560615
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mono-methyl-HIST2H2BE (Arg79) Recombinant Monoclonal Antibody for ELISA
Core component of nucleosome. Nucleosomes wrap and compact DNA into chromatin, limiting DNA accessibility to the cellular machineries which require DNA as a template. Histones thereby play a central role in transcription regulation, DNA repair, DNA replication and chromosomal stability. DNA accessibility is regulated via a complex set of post-translational modifications of histones, also called histone code, and nucleosome remodeling.
Spezifikation
| Mono-methyl-HIST2H2BE (Arg79) | |
| Recombinant Monoclonal | |
| 0.65 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| Q16778, Q64524 | |
| H2BC21 | |
| A synthesized peptide. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
| ELISA | |
| 3E12 | |
| Unconjugated | |
| H2BC21 | |
| AV127319; GL105; H2B; H2b 613; H2B histone family, member Q; H2B.1; H2B/q; H2b-613; H2BFQ; H2BGL105; H2BQ; Hist2h2be; HIST2H2BF; histone 2, H2be; histone cluster 2, H2be; histone cluster 2, H2bf; histone H2B type 2-E; Histone H2B type 2-F; Histone H2B.q; histone H2B-GL105; Histone H2Bq; RGD1562346; T25626 | |
| Rabbit | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 319190, 8349 | |
| -20°C or -80°C if preferred | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur