Learn More
Monomethylphthalat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10128012 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10128012 25 g Glasflasche 25 Gramm
10025932 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10128012 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 374880250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4376-18-5 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4376-18-5
Summenformel C9H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
MDL-Nummer MFCD00002466
InChI-Schlüssel FNJSWIPFHMKRAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxycarbonyl benzoic acid, methyl hydrogen phthalate, monomethyl phthalate, mono-methyl phthalate, phthalic acid monomethyl ester, o-methoxycarbonyl benzoic acid, monomethyl 1,2-benzenedicarboxylate, phthalic acid, monomethyl ester, monomethylphthalate, unii-2stt6d18jr
PubChem CID 20392
IUPAC-Name 2-(Methoxycarbonyl)benzoesäure
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material mono-Methyl phthalate
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 81.0°C to 86.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (COOH)C6H4COOCH3
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • mono-Methyl phthalate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl hydrogen phthalate