Learn More
Mono-O-acetyl Fingolimod TFA, TRC
Artikelnummer. 30477124
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30477124 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30477124 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM52463010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mono-O-acetyl Fingolimod TFA
CAS 2469039-45-8
Summenformel C21H35NO3 . C2HF3O2
Menge 10 mg
Synonym 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol 1-Acetate TFA
InChI-Formel InChI=1S/C21H35NO3.C2HF3O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-19-10-12-20(13-11-19)14-15-21(22,16-23)17-25-18(2)24;3-2(4,5)1(6)7/h10-13,23H,3-9,14-17,22H2,1-2H3;(H,6,7)
SMILES NC(COC(C)=O)(CO)CCC1=CC=C(CCCCCCCC)C=C1.OC(C(F)(F)F)=O
IUPAC-Name 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-4-(4-octylphenyl)butylacetat-2,2,2-trifluoracetat
Molekulargewicht (g/mol) 463.53
Formelmasse 463.25