Learn More
Cytiva Mono S PC, Säulen, mit MonoBeads™vorgepackt
Artikelnummer. 10340455 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
50 mm
100 mm
Max. Druck:
40 bar
50 bar
Material:
Borosilikatglas
Glas
PEEK
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Max. Druck Material unitSize
10340455 50 mm 50 bar Glas 1 Stück
11344242 100 mm 40 bar Borosilikatglas 1 Stück
10657434 50 mm 40 bar Borosilikatglas 1 Stück
10156194 100 mm 40 bar PEEK 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10340455
Marke: Cytiva 17067201
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie Q- oder S-Präzisionssäulen für schnelle, empfindliche und hochauflösende Ionenaustauch-Trennungen von Biomolekülen im mikropräparativen Maßstab. Cytiva Life Sciences™ Mono Q oder S PC Säulen, vorgepackt mit MonoBeads™, erzielen durch die effizienten, kleinen, vollkommen sphärischen, monodispersen Partikel maximale Auflösung.
  • Die maximale Auflösung wird durch Effizienz kleiner sphärischer Partikel erreicht, optimal verpackt
  • Partikel werden mit Q- oder S-Ionenaustauschern mit ausgezeichneter Empfindlichkeit gekoppelt
  • Kompatibel mit Hochleistungs-LC-Systemen
  • Stabil in allen herkömmlichen Puffern, außer in hochkonzentratigen Oxidations- und Reaktionsmitteln, DMSO, DMF und Ameisensäure
  • Tricorn-Säulen sind für den Polierschritt optimiert, wenn hohe Reinheit vonnöten ist
  • PC1.6/5 -Säulen eignen sich hervorragend für die Mikroreinigung von Proben in Mengen vom Subnanogramm- bis Mikrogrammbereich auf Hochleistungs-LC-Systemen
  • Mono Q: Ionenkapazität 0.27 bis 0.37 mmol Cl/ml
  • Mono S: Ionenkapazität 0.12 bis 0.15 mmol Cl/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Alle herkömmlichen Puffer außer hochkonzentratigen Oxidations- und Reaktionsmitteln, DMSO, DMF und Ameisensäure
Produkttyp PC Mono S Ionenaustauschsäule
Säulenbettvolumen 0.1 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.06 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Menge Je
Höhe (angloamerikanisch) 1,96 in.
Höhe (metrisch) 50 mm
Flussrate 0.01 bis 0.4 ml/min
Material Glas
Ligandentyp O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-SO3
Max. Druck 50 bar
pH-Bereich 2 bis 12
Partikelgröße 10 μm
Support-Typ Monodisperse poröse Polystyrol/Divinylbenzol-Perle
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Säulentyp Mono S Ionenaustausch-Säule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelle, empfindliche und hochauflösende Ionenaustausch-Trennungen von Biomolekülen im mikropräparativen Bereich