Learn More
Cytiva Mono S PC, Säulen, mit MonoBeads™vorgepackt
Artikelnummer. 10657434 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
50 mm
100 mm
Max. Druck:
40 bar
50 bar
Material:
Borosilikatglas
Glas
PEEK
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Max. Druck Material unitSize
10657434 50 mm 40 bar Borosilikatglas 1 Stück
10340455 50 mm 50 bar Glas 1 Stück
11344242 100 mm 40 bar Borosilikatglas 1 Stück
10156194 100 mm 40 bar PEEK 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10657434
Marke: Cytiva 17516801
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie Q- oder S-Präzisionssäulen für schnelle, empfindliche und hochauflösende Ionenaustauch-Trennungen von Biomolekülen im mikropräparativen Maßstab. Cytiva Life Sciences™ Mono Q oder S PC Säulen, vorgepackt mit MonoBeads™, erzielen durch die effizienten, kleinen, vollkommen sphärischen, monodispersen Partikel maximale Auflösung.
  • Die maximale Auflösung wird durch Effizienz kleiner sphärischer Partikel erreicht, optimal verpackt
  • Partikel werden mit Q- oder S-Ionenaustauschern mit ausgezeichneter Empfindlichkeit gekoppelt
  • Kompatibel mit Hochleistungs-LC-Systemen
  • Stabil in allen herkömmlichen Puffern, außer in hochkonzentratigen Oxidations- und Reaktionsmitteln, DMSO, DMF und Ameisensäure
  • Tricorn-Säulen sind für den Polierschritt optimiert, wenn hohe Reinheit vonnöten ist
  • PC1.6/5 -Säulen eignen sich hervorragend für die Mikroreinigung von Proben in Mengen vom Subnanogramm- bis Mikrogrammbereich auf Hochleistungs-LC-Systemen
  • Mono Q: Ionenkapazität 0.27 bis 0.37 mmol Cl/ml
  • Mono S: Ionenkapazität 0.12 bis 0.15 mmol Cl/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Alle herkömmlichen Puffer außer hochkonzentratigen Oxidations- und Reaktionsmitteln, DMSO, DMF und Ameisensäure
Produkttyp Mono S Ionenaustauschsäule
Säulenbettvolumen 1 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,19 in.
Innendurchmesser (metrisch) 5 mm
Menge Einzeln
Höhe (angloamerikanisch) 1,96 in.
Höhe (metrisch) 50 mm
Flussrate 0.05 bis 3 ml/min
Material Borosilikatglas
Ligandentyp O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-SO3
Max. Druck 40 bar
pH-Bereich 2 bis 12
Partikelgröße 10μ m
Support-Typ Monodisperse poröse Polystyrol/Divinylbenzol-Perle
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Säulentyp Mono S Ionenaustausch-Säule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbereitung im kleinen Rahmen bei der Reinigung von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen, wenn hohe Reinheit erforderlich ist
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mono S 5/50 GL
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol