Learn More
Cytiva Mono S PC, Säulen, mit MonoBeads™vorgepackt
Artikelnummer. 11344242 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
50 mm
100 mm
Max. Druck:
40 bar
50 bar
Material:
Borosilikatglas
Glas
PEEK
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11344242
Marke: Cytiva 17516901
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie Q- oder S-Präzisionssäulen für schnelle, empfindliche und hochauflösende Ionenaustauch-Trennungen von Biomolekülen im mikropräparativen Maßstab. Cytiva Life Sciences™ Mono Q oder S PC Säulen, vorgepackt mit MonoBeads™, erzielen durch die effizienten, kleinen, vollkommen sphärischen, monodispersen Partikel maximale Auflösung.
  • Die maximale Auflösung wird durch Effizienz kleiner sphärischer Partikel erreicht, optimal verpackt
  • Partikel werden mit Q- oder S-Ionenaustauschern mit ausgezeichneter Empfindlichkeit gekoppelt
  • Kompatibel mit Hochleistungs-LC-Systemen
  • Stabil in allen herkömmlichen Puffern, außer in hochkonzentratigen Oxidations- und Reaktionsmitteln, DMSO, DMF und Ameisensäure
  • Tricorn-Säulen sind für den Polierschritt optimiert, wenn hohe Reinheit vonnöten ist
  • PC1.6/5 -Säulen eignen sich hervorragend für die Mikroreinigung von Proben in Mengen vom Subnanogramm- bis Mikrogrammbereich auf Hochleistungs-LC-Systemen
  • Mono Q: Ionenkapazität 0.27 bis 0.37 mmol Cl/ml
  • Mono S: Ionenkapazität 0.12 bis 0.15 mmol Cl/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Alle herkömmlichen Puffer außer hochkonzentratigen Oxidations- und Reaktionsmitteln, DMSO, DMF und Ameisensäure
Produkttyp Mono S Ionenaustauschsäule
Säulenbettvolumen 8 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.39 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 10 mm
Menge Je
Höhe (angloamerikanisch) 4 Zoll
Höhe (metrisch) 100 mm
Flussrate 2 bis 6 ml/min
Material Borosilikatglas
Ligandentyp O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-SO3
Max. Druck 40 bar
pH-Bereich 2 bis 12
Partikelgröße 10 μm
Support-Typ Monodisperse poröse Polystyrol/Divinylbenzol-Perle
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Säulentyp Mono S Ionenaustausch-Säule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbereitung im kleinen Rahmen bei der Reinigung von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen, wenn hohe Reinheit erforderlich ist