Learn More
Mono-tert-Butyl-Succinat, TRC
Artikelnummer. 30481015
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481015 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30481015 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM5250351G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mono-tert-butyl Succinate
CAS 15026-17-2
Summenformel C8 H14 O4
Menge 1 g
Synonym tert-Butyl Succinate, 4-tert-Butoxy-4-oxobutanoic Acid, tert-Butyl Succinic Acid Ester, Mono-tert-Butyl Succinic Acid Ester, mono(1,1-Dimethylethyl)butanedioic Acid Ester, (1,1-Dimethylethyl)butanedioic Acid Ester
InChI-Formel InChI=1S/C8H14O4/c1-8(2,3)12-7(11)5-4-6(9)10/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(=O)O
IUPAC-Name 4-[(2-Methylpropan-2-yl)oxy]-4-oxobutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 174.194
Formelmasse 174.089