Learn More
Velp Scientifica™ MonoAluBlock™
Artikelnummer. 15875211 Alle ansehen Velp Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rührer mit Heizplatte der Serie 6
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15875211 Rührer mit Heizplatte der Serie 6 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15875211 Lieferant Velp Scientifica™ Lieferanten-Nr. A00000339
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: AREX-6 Heizplattenrührer
  • Verwendet für zahlreiche Reaktionen, was Zeit und Platz auf dem Labortisch spart
  • Zur Verwendung mit Velp Series 6 Rührer mit Heizplatte
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 28 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Rührer mit Heizplatte der Serie 6
Höhe (metrisch) 30 mm
Aufnahmevermögen 17 Positionen
Typ Zubehör, Block
Breite (metrisch) 30 mm