Beschreibung
- Verwendet für zahlreiche Reaktionen, was Zeit und Platz auf dem Labortisch spart
- Zur Verwendung mit Velp Series 6 Rührer mit Heizplatte
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 28 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rührer mit Heizplatte der Serie 6 |
| Höhe (metrisch) | 24 mm |
| Aufnahmevermögen | 17 Positionen |
| Typ | Zubehör, Block |
| Breite (metrisch) | 43 mm |