Learn More
Monobenzylphthalat Beta-D-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30138161
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138161 50 mg 50 Milligramm
30011817 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138161 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM52491050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102674-29-3
Summenformel C21H20O10
Molekulargewicht (g/mol) 432.38
Synonym β-D-Glucopyranuronic acid 1-[2-(Phenylmethyl) 1,2-Benzenedicarboxylate]
SMILES O=C(O[C@@H]([C@@H]1O)O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]1O)C2=CC=CC=C2C(OCC3=CC=CC=C3)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Monobenzyl Phthalate beta-D-Glucuronide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H20O10/c22-14-15(23)17(18(25)26)30-21(16(14)24)31-20(28)13-9-5-4-8-12(13)19(27)29-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14-17,21-24H,10H2,(H,25,26)/t14-,15-,16+,17-,21-/m0/s1
Formelmasse 432.1056