Learn More
Liebisch™ Monoblock Großer Blockhalter
Artikelnummer. 11980108
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
56 x 13,2mm-Röhrchen
Kann verwendet werden mit: 56 x 16,2 mm-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11980108
Marke: Liebisch™ 15370000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Typ: Monoblock MHB-EVA-56-13
Temperatur: - °C
Stellplätze: 56
φ: 13,2mm
B/T/H: 239/139/75mm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 56 x 13,2mm-Röhrchen
Typ Zubehör, Blockhalter
Abmessungen (L x B x H) 239 x 139 x 75 mm