Learn More
Monocrotaline, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200098151
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16494877 50 mg -
16449136 100 mg 100 Milligramm
16421516 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16494877 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0750
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Monocrotaline is an pyrrolizidine alkaloid extracted from the seeds of the Crotalaria spectabilis plant to induce pulmonary hypertension in rodents.
Monocrotaline is an pyrrolizidine alkaloid extracted from the seeds of the Crotalaria spectabilis plant to induce pulmonary hypertension in rodents.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Monocrotaline
CAS 315-22-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H23NO6
Menge 50 mg
Synonym Crotaline
Löslichkeitsinformationen DMSO : 27.78 mg/mL (85.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@]1([H])CCN2[C@]1([H])C(CO3)=CC2)[C@H](C)[C@@](C)(O)[C@@](C)(O)C3=O
Molekulargewicht (g/mol) 325.36
Formelmasse 325.36
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death