missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Monocyte/Granulocyte Antibody (74-22-15), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18298400 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 mL
Packungsgröße:
0.25 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18298400 0.25 mL 0.25 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18298400

Marke: Novus Biologicals NBP128241AF700

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Monocyte/Granulocyte Monoclonal specifically detects Monocyte/Granulocyte in Mouse, Porcine samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Monocyte/Granulocyte
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon 74-22-15
Konjugat Alexa Fluor 700
Verdünnung Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Gen-Alias 3-10C, AMCF-I, C-X-C motif chemokine 8, CXCL8SCYB8, Emoctakin, GCP-1TSG-1, interleukin 8, K60, LECT, MDNCFb-ENAP, member 8, MONAPGCP1, NAP-1NAP1, Neutrophil-activating protein 1, Protein 3-10C, T cell chemotactic factor, T-cell chemotactic factor
Gensymbole IL8
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Fresh dd miniature swine thymocytes
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.25 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3576
Testspezifität Porcine SWC3a
Zielspezies Mouse, Pig
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.