Learn More
Monodecylphthalat, TRC
Artikelnummer. 30482421
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30482421 100 mg 100 Milligramm
30466103 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30482421 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM526780100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24539-60-4
Summenformel C18H26O4
Molekulargewicht (g/mol) 306.4
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-Decyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Monodecyl Ester, Phthalic Acid Monodecyl Ester, Decyl Hydrogen Phthalate, Monodecyl Phthalate
IUPAC-Name 2-Decoxycarbonylbenzoesäure
SMILES OC(C1=CC=CC=C1C(OCCCCCCCCCC)=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Monodecyl Phthalate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-14-22-18(21)16-13-10-9-12-15(16)17(19)20/h9-10,12-13H,2-8,11,14H2,1H3,(H,19,20)
Formelmasse 306.1831