Learn More
Monoethylkaliummalonat, TRC
Artikelnummer. 30477783
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30477783 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30477783 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM5425301G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Monoethyl Potassium Malonate
CAS 6148-64-7
Summenformel C5H7KO4
Menge 1 g
Synonym Propanedioic Acid, 1-Ethyl Ester Potassium Salt (1:1), Malonic Acid Monoethyl Ester, Potassium Salt, Propanedioic Acid, Monoethyl Ester Potassium Salt, 3-Ethoxy-3-oxopropanoic Acid Potassium Salt, Ethyl Malonate Potassium Salt, Ethyl Potassium Malonate, Malonic Ethyl Ester Potassium Salt, Monoethyl Malonate Potassium Salt, Potassium Ethyl Malonate, Potassium Monoethyl Malonate
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O4.K/c1-2-9-5(8)3-4(6)7;/h2-3H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
SMILES [K+].CCOC(=O)CC(=O)[O-]
IUPAC-Name Kalium;3-Ethoxy-3-Oxopropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 170.2
Formelmasse 169.9981