missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Monofax057-Tensid, Pure, (Mono- und Di-Phosphat Ester), Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| pH | 1.3 |
| Siedepunkt | 93.33°C |
| Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
| MDL-Nummer | 283882 |
| Menge | 500 mL |
| Physikalische Form | Flüssig |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur