Learn More
Monohexylphthalat, TRC
Artikelnummer. 30009799
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009799 10 g 10 Gramm
30011620 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30009799 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM54648010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24539-57-9
Summenformel C14 H18 O4
Molekulargewicht (g/mol) 250.29
Synonym Phthalic acid, mono-hexyl ester
IUPAC-Name 2-Hexoxycarbonylbenzoesäure
SMILES CCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalic acid, mono-hexyl ester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H18O4/c1-2-3-4-7-10-18-14(17)12-9-6-5-8-11(12)13(15)16/h5-6,8-9H,2-4,7,10H2,1H3,(H,15,16)
Formelmasse 250.1205
Reinheit (%) >95%