Learn More
Monomethylisophthalat, TRC
Artikelnummer. 30471019
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30471019 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30471019 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM52470010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Monomethyl Isophthalate
CAS 1877-71-0
Summenformel C9H8O4
Menge 10 g
Synonym 1-Methyl Ester-1,3-benzenedicarboxylic Acid, Monomethyl Ester-1,3-benzenedicarboxylic Acid, Methyl Ester Isophthalic Acid, Monomethyl Ester Isophthalic Acid, 3-(Methoxycarbonyl)benzoic Acid, 3-Carbomethoxybenzoic Acid, Methyl 3-Carboxybenzoate, Methyl Hydrogen Isophthalate, Methyl m-Carboxybenzoate, Methyl m-Phthalate
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)
SMILES COC(=O)c1cccc(c1)C(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Formelmasse 180.0423