Learn More
Monopropylphthalat O-Beta-D-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30011500
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011500 5 mg 5 Milligramm
30133695 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011500 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM5671055MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C17H20O10
Molekulargewicht (g/mol) 384.33
Synonym 1-(Propyl 1,2-Benzenedicarboxylate} β-D-Glucopyranuronic Acid;
IUPAC-Name (2S,3S,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-((2-(Propoxycarbonyl)Benzoyl)Oxy)Tetrahydro-2H-Pyran-2-Carbonsäure
SMILES O=C(OCCC)C1=CC=CC=C1C(O[C@@H]2O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)C(O)C2O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Monopropyl Phthalate O-beta-D-Glucuronide
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H20O10/c1-2-7-25-15(23)8-5-3-4-6-9(8)16(24)27-17-12(20)10(18)11(19)13(26-17)14(21)22/h3-6,10-13,17-20H,2,7H2,1H3,(H,21,22)/t10?,11-,12?,13-,17-/m0/s1
Formelmasse 384.11