Learn More
Monoshake Magnetischer Microtiter™ Plattenschüttler
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ Monoshake ist ein abnutzungsfreier magnetischer Mikrotiterplatten-Schüttler für den direkten Einsatz auf dem Labortisch.Monoshake eignet sich zum Schütteln von 96- und 384-Well-Mikrotiterplatten.
- Kraftvolle Schüttelbewegungen von 100 bis 2000 U/min
- Platzsparende Abmessungen, Stellfläche nur etwas größer als eine Mikrotiterplatte
- Direkt gesteuert mit integriertem Drehzahlregler
- Selbstzentrierende Nullstellung für sicheren, unbeaufsichtigten Betrieb
Spezifikation
Spezifikation
| Drehzahlbereich | 100 bis 2.000 U/min |
| Spannung | 230 V |
| Temperaturbereich (metrisch) | 5 bis 40 °C bei 80 % RF |
| Amplitude | 2 mm |
| Aufnahmevermögen | Mikrotiterplatte |
| Steckertyp | EU-Stecker |
| Versandgewicht (metrisch) | 2,1 kg |
| Beschreibung | Monoshake, mit Stromversorgung |
| Anzahl Positionen | 1 |