Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Monovalente Flagella-Salmonellen-Antiseren H
Code produit 11919104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Güte:
Antigen Faktor d
Antigen Faktor gm
Antigen Faktor km
Antigen Faktor l, w
Antigenfaktor 2
Antigenfaktor 5
Antigenfaktor eh
Antigenfaktor enx
Antigenfaktor f
Antigenfaktor h
Antigenfaktor l, v
Antigenfaktor q
Antigenfaktor s
Antigenfaktor t
Antigenfaktor u
Antigenfaktor z13
Antigenfaktor z24
Antigenfaktor z29
Antigenfaktor z32
Antigenfaktor z6
Conditionnement:
1 Stück
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Güte Conditionnement
11919104 Antigenfaktor t 1 Stück
11999084 Antigenfaktor eh -
11979084 Antigen Faktor d 1 Stück
11929094 Antigenfaktor h -
11959094 Antigen Faktor gm 1 Stück
11989094 Antigenfaktor u 1 Stück
11999094 Antigenfaktor s 1 Stück
11929104 Antigenfaktor f 1 Stück
11939104 Antigenfaktor q 1 Stück
11959104 Antigen Faktor km 1 Stück
11979104 Antigen Faktor l, w 1 Stück
11989104 Antigenfaktor l, v 1 Stück
11919114 Antigenfaktor z13 1 Stück
11989114 Antigenfaktor z24 1 Stück
11999114 Antigenfaktor z32 1 Stück
11919124 Antigenfaktor z29 1 Stück
11929124 Antigenfaktor 2 1 Stück
11939124 Antigenfaktor 5 1 Stück
11969124 Antigenfaktor z6 1 Stück
11909094 Antigenfaktor enx 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11919104 Fournisseur Pro-Lab Diagnostics™ Code fournisseur PL.6128
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Verwendung in Objektträger-Agglutinationstests zur Serotypisierung von Salmonellen-Isolaten gemäß Kauffmann-White-Klassifizierung. Pro-Lab Diagnostics™ monovalente Flagella (H) Salmonellen-Antiseren beinhalten ein umfassendes Sortiment an monovalenten Salmonella-Antigenen, die in kostengünstigen 3.0 ml-Flaschen geliefert werden.
Während polyvalente O (somatische) Antiseren bei der anfänglichen Serogruppierung helfen, wird die vollständige Identifizierung von O-Antigenen mit monovalent-spezifischen O-Antiseren erreicht. Der Serotyp der Salmonella-Isolate kann dann mit H (Flagella)-Antiseren bestimmt werden.
  • Gebrauchsfertige verdünnte Antiseren mit 0.01 % Thimerosal als Konservierungsmittel
  • Hergestellt unter Verwendung von Referenzstämmen, die gemäß den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation hergestellt wurden
  • Zertifizierte Leistung des Referenzzentrums
  • In farbcodierten Tropfflaschen
  • Lange Haltbarkeit: Bis zu 5 Jahren ab Herstellungsdatum
Specifications
Zertifizierung/Konformität W.H.O.
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C, nicht einfrieren
Güte Antigenfaktor t
Produkttyp Antiserum
Zur Verwendung mit (Anwendung) Herkömmliche Objektträger-Agglutinationstests
Verpackungsart Tropfflasche
Menge 3,0 mL
Objektträgertyp Agglutination