Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Monovalente Flagella-Salmonellen-Antiseren H
Artikelnummer. 11939124
Ansicht ändern
Click to view available options
Güte:
Antigen Faktor d
Antigen Faktor gm
Antigen Faktor km
Antigen Faktor l, w
Antigenfaktor 2
Antigenfaktor 5
Antigenfaktor eh
Antigenfaktor enx
Antigenfaktor f
Antigenfaktor h
Antigenfaktor l, v
Antigenfaktor q
Antigenfaktor s
Antigenfaktor t
Antigenfaktor u
Antigenfaktor z13
Antigenfaktor z24
Antigenfaktor z29
Antigenfaktor z32
Antigenfaktor z6
Packungsgröße:
1 Stück
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Güte Packungsgröße
11939124 Antigenfaktor 5 1 Stück
11999084 Antigenfaktor eh -
11979084 Antigen Faktor d 1 Stück
11929094 Antigenfaktor h -
11959094 Antigen Faktor gm 1 Stück
11989094 Antigenfaktor u 1 Stück
11999094 Antigenfaktor s 1 Stück
11919104 Antigenfaktor t 1 Stück
11929104 Antigenfaktor f 1 Stück
11939104 Antigenfaktor q 1 Stück
11959104 Antigen Faktor km 1 Stück
11979104 Antigen Faktor l, w 1 Stück
11989104 Antigenfaktor l, v 1 Stück
11919114 Antigenfaktor z13 1 Stück
11989114 Antigenfaktor z24 1 Stück
11999114 Antigenfaktor z32 1 Stück
11919124 Antigenfaktor z29 1 Stück
11929124 Antigenfaktor 2 1 Stück
11969124 Antigenfaktor z6 1 Stück
11909094 Antigenfaktor enx 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 11939124 Lieferant Pro-Lab Diagnostics™ Lieferanten-Nr. PL.6154
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwendung in Objektträger-Agglutinationstests zur Serotypisierung von Salmonellen-Isolaten gemäß Kauffmann-White-Klassifizierung. Pro-Lab Diagnostics™ monovalente Flagella (H) Salmonellen-Antiseren beinhalten ein umfassendes Sortiment an monovalenten Salmonella-Antigenen, die in kostengünstigen 3.0 ml-Flaschen geliefert werden.
Während polyvalente O (somatische) Antiseren bei der anfänglichen Serogruppierung helfen, wird die vollständige Identifizierung von O-Antigenen mit monovalent-spezifischen O-Antiseren erreicht. Der Serotyp der Salmonella-Isolate kann dann mit H (Flagella)-Antiseren bestimmt werden.
  • Gebrauchsfertige verdünnte Antiseren mit 0.01 % Thimerosal als Konservierungsmittel
  • Hergestellt unter Verwendung von Referenzstämmen, die gemäß den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation hergestellt wurden
  • Zertifizierte Leistung des Referenzzentrums
  • In farbcodierten Tropfflaschen
  • Lange Haltbarkeit: Bis zu 5 Jahren ab Herstellungsdatum
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität W.H.O.
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C, nicht einfrieren
Güte Antigenfaktor 5
Produkttyp Antiserum
Zur Verwendung mit (Anwendung) Herkömmliche Objektträger-Agglutinationstests
Verpackungsart Tropfflasche
Menge 3,0 mL
Objektträgertyp Agglutination