Learn More
Monoxerutin, TRC
Artikelnummer. 30480526
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30480526 100 mg 100 Milligramm
30477746 50 mg 50 Milligramm
30464338 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30480526 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM238000100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23869-24-1
Summenformel C29H34O17
Molekulargewicht (g/mol) 654.57
Synonym O-(beta-Hydroxyethyl)rutin, O-(beta-Hydroxyethyl)rutoside, Venorutin 300, Verorutin 300, Z 12007, Zyma SA, 7-O-(beta-Hydroxyethyl)rutin, 7-O-(beta-Hydroxyethyl)rutoside, Mono-O-(beta-hydroxyethyl)rutoside, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-7-(2-hydroxyethoxy)-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-((((2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one
IUPAC-Name 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-7-(2-hydroxyethoxy)-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(OCCO)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Monoxerutin
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C29H34O17/c1-10-19(34)22(37)24(39)28(43-10)42-9-17-20(35)23(38)25(40)29(45-17)46-27-21(36)18-15(33)7-12(41-5-4-30)8-16(18)44-26(27)11-2-3-13(31)14(32)6-11/h2-3,6-8,10,17,19-20,22-25,28-35,37-40H,4-5,9H2,1H3/t10-,17+,19-,20+,22+,23-,24+,25+,28+,29-/m0/s1
Formelmasse 654.1796