Learn More
Montelukast-Ethylester, Mikromol™
Artikelnummer. 30051090
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051090 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051090 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0698.17
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Montelukast-Ethylester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Montelukast Ethyl Ester
CAS 1044705-96-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Montelukast Ethyl Ester
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C37 H40 Cl N O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Montelukast Ethyl Ester, 1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]-cyclopropaneacetic acid ethyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C37H40ClNO3S/c1-4-42-35(40)24-37(20-21-37)25-43-34(19-15-27-9-5-6-11-32(27)36(2,3)41)29-10-7-8-26(22-29)12-17-31-18-14-28-13-16-30(38)23-33(28)39-31/h5-14,16-18,22-23,34,41H,4,15,19-21,24-25H2,1-3H3/b17-12+/t34-/m1/s1
SMILES CCOC(=O)CC1(CS[C@H](CCc2ccccc2C(C)(C)O)c3cccc(\C=C\c4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3)CC1
IUPAC-Name Ethyl-2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-Chlorchinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl]propyl]sulfanylmethyl]cyclopropyl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 614.24
Menge 100 mg
Formelmasse 613,2417 g/mol