Learn More
Montelukast-Natrium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15555196 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15555196 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15555196 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 456440010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00 €
    138.65 € / 1 Gramm
    Sparen 25.35 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Montelukast sodium
CAS 151767-02-1
Summenformel C35H35ClNNaO3S
MDL-Nummer MFCD00931431
Schmelzpunkt 115.0°C
Löslichkeit Wasserlöslichkeit: leicht löslich.
InChI-Schlüssel LBFBRXGCXUHRJY-HKHDRNBDSA-M
SMILES [Na+].CC(C)(O)C1=CC=CC=C1CC[C@@H](SCC1(CC([O-])=O)CC1)C1=CC=CC(\C=C\C2=CC=C3C=CC(Cl)=CC3=N2)=C1
IUPAC-Name Natrium;2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-chlorchinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propyl]sulfanylmethyl]cyclopropyl]acetate
Molekulargewicht (g/mol) 608.17
PubChem CID 23663996
Menge 1 g
ChEBI CHEBI:6993
Formelmasse 608.17
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Montelukast sodium
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.